Thiodiglycolic anhydride ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A13390.06EA 686 DKK
A13390.06
Thiodiglycolic anhydride ≥98%
Thiodiglycolic anhydride
Formel: C₄H₄O₃S
Molekylvægt: 132,13
Smeltepunkt: 95…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051689
CAS-nummer: 3261-87-8
EINECS: 000-000-0