3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A12031.14EA 1640 DKK
A12031.14 A12031.22 A12031.06
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole ≥97%
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole
Formel: C₃HBr₃N₂
Smeltepunkt: 184…188 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040248
CAS-nummer: 17635-44-8