1-(Phenylsulphonyl)-6-indoleboronic acid
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MOLEM35514231EA 2030 DKK
MOLEM35514231
1-(Phenylsulphonyl)-6-indoleboronic acid
1-(Phenylsulphonyl)-6-indoleboronic acid
Formel: C₁₄H₁₂BNO₄S
MDL Number: MFCD03840611
CAS-nummer: 480438-52-6