1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MOLE59160967-1GEA 2030 DKK
MOLE59160967-1G
1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid
1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid
Formel: C₁₄H₁₂BNO₄S
Molekylvægt: 301,1300 g/mol
MDL Number: MFCD02681892
CAS-nummer: 129271-98-3