5-Indoleboronic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H27008.03EA 1030 DKK
H27008.03
5-Indoleboronic acid 95%
5-Indoleboronic acid
Formel: C₈H₈BNO₂
Molekylvægt: 160,97 g/mol
Smeltepunkt: 170…175 °C
MDL Number: MFCD01319013
CAS-nummer: 144104-59-6