5-Indoleboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO359460010EA 1180 DKK
ACRO359460010 ACRO359461000 CHMPAC35946.1 ACRO359465000 CHMPAC35946.250
5-Indoleboronic acid 97%
5-Indoleboronic acid
Formel: C₈H₈BNO₂
Molekylvægt: 160,97 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01319013
CAS-nummer: 144104-59-6
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %