4-Indoleboronic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H53037.MDEA 1280 DKK
H53037.MD H53037.03
4-Indoleboronic acid 95%
4-Indoleboronic acid
Formel: C₈H₈BNO₂
Molekylvægt: 160,97 g/mol
MDL Number: MFCD03095175
CAS-nummer: 220465-43-0