4-Indoleboronic acid pinacol ester ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H52325.MDEA 698 DKK
H52325.MD H52325.03 H52325.06
4-Indoleboronic acid pinacol ester ≥97%
4-Indoleboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₈BNO₂
Molekylvægt: 243,11 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689896
CAS-nummer: 388116-27-6