Dibenzyl phosphate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L08813.14EA
2980
DKK
L08813.14
L08813.03
L08813.06
Dibenzyl phosphate ≥98%
Dibenzyl phosphate
Formel:
C₁₄H₁₅O₄P Molekylvægt: 278,24 Smeltepunkt: 78…81 °C |
MDL Number:
MFCD00004775 CAS-nummer: 1623-08-1 EINECS: 216-602-3 |