Furfuryl methyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAF0245-25GEA 468 DKK
TCIAF0245-25G
Furfuryl methyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Furfuryl methyl sulphide
Formel: C₆H₈OS
Molekylvægt: 128,19 g/mol
Flammepunkt: 63°C
MDL Number: MFCD00009604
CAS-nummer: 1438-91-1
EINECS: 215-874-0
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/47/28968847.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %