Furfuryl methyl sulphide ≥98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B21691.22EA 2160 DKK
B21691.22 B21691.14 B21691.06
Furfuryl methyl sulphide ≥98%
Furfuryl methyl sulphide
Formel: C₆H₈OS
Molekylvægt: 128,19 g/mol
Kogepunkt: 170…173 °C
Massefylde: 1,070
Flammepunkt: 63 °C (145 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009604
CAS-nummer: 1438-91-1
EINECS: 215-874-0