Furfuryl isopropyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAF0742-25GEA 2040 DKK
TCIAF0742-25G
Furfuryl isopropyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Furfuryl isopropyl sulphide
Formel: C₈H₁₂OS
Molekylvægt: 156,25 g/mol
Kogepunkt: 80°C
Flammepunkt: 76°C
MDL Number: MFCD00040265
CAS-nummer: 1883-78-9
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/86/28969286.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %