Furan-2,5-dicarboxylic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H28718.06EA
3430
DKK
H28718.06
H28718.03
Furan-2,5-dicarboxylic acid ≥98%
Furan-2,5-dicarboxylic acid
Formel:
C₆H₄O₅ Molekylvægt: 156,09 Smeltepunkt: >310 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00016582 CAS-nummer: 3238-40-2 EINECS: 221-800-8 |