6-Fluoro-3-formylchromone ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32857.03EA 345 DKK
H32857.03
6-Fluoro-3-formylchromone ≥97%
6-Fluoro-3-formylchromone
Formel: C₁₀H₅FO₃
Molekylvægt: 192,15 g/mol
Smeltepunkt: 155…160 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00139060
CAS-nummer: 69155-76-6