2-(1-Piperidinyl)phenol ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L07630.06EA
2070
DKK
L07630.06
L07630.03
2-(1-Piperidinyl)phenol ≥98%
2-(1-Piperidinyl)phenol
Formel:
C₁₁H₁₅NO Smeltepunkt: 73…76 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00051687 CAS-nummer: 65195-20-2 |