Acetic anhydride-[D₆] (98.5% D) til NMR spektroskopi
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO174670050EA 2420 DKK
ACRO174670050
Acetic anhydride-[D₆] (98.5% D) til NMR spektroskopi
Acetic anhydride-[D₆]
Formel: C₄D₆O₃
Massefylde: 1,14 g/cm³
Flammepunkt: 54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044225
CAS-nummer: 16649-49-3
EINECS: 240-697-0
UN nummer: 1715
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥98.0 %
Water ≤10 %
HPLC ≥97.5 %