Difurfuryl sulphide 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ACRO265080050EA 393 DKK
ACRO265080050
Difurfuryl sulphide 96%
Difurfuryl sulphide
Formel: C₁₀H₁₀O₂S
Kogepunkt: 135…143 °C (14 mmHg)
Smeltepunkt: 30…32 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010081
CAS-nummer: 13678-67-6
EINECS: 237-172-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to brown Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %