Furfuryl disulphide ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAD1384-25GEA
632
DKK
TCIAD1384-25G
Furfuryl disulphide ≥95.0% (by GC)
Furfuryl disulphide
Formel:
C₁₀H₁₀O₂S₂ Molekylvægt: 226,3152 g/mol Kogepunkt: 121°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00010082 CAS-nummer: 4437-20-1 EINECS: 224-649-6 |
![]() |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |