1,4-Dioxene ≥98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H33597.06EA 2480 DKK
H33597.06
1,4-Dioxene ≥98%
1,4-Dioxene
Formel: C₄H₆O₂
Molekylvægt: 86,09 g/mol
Kogepunkt: 94…96 °C
Massefylde: 1,08
Flammepunkt: 1 °C (34 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082537
CAS-nummer: 543-75-9
ADR: 3,II