trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOMM0330.00EA 12500 DKK
PROOMM0330.00
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₈H₁₅NO₂
Molekylvægt: 157,21 g/mol
MDL Number: MFCD00001466
CAS-nummer: 1197-18-8
EINECS: 214-818-2