trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B21742.30EA 5760 DKK
B21742.30 B21742.09 B21742.18
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₈H₁₅NO₂
Molekylvægt: 157,21 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001466
CAS-nummer: 1197-18-8
EINECS: 214-818-2