Ebselen
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
MOLEM88581267EA 1920 DKK
MOLEM88581267
Ebselen
Ebselen
Formel: C₁₃H₉NOSe
Molekylvægt: 274,20
MDL Number: MFCD00210937
CAS-nummer: 60940-34-3
UN nummer: 3283
ADR: 6.1,III