Ebselen
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
CAYM70530-25EA 1500 DKK
CAYM70530-25 CAYM70530-5 CAYM70530-100 CAYM70530-50
Ebselen
Ebselen
Formel: C₁₃H₉NOSe
Molekylvægt: 274,20 g/mol
MDL Number: MFCD00210937
CAS-nummer: 60940-34-3
UN nummer: 3283
ADR: 6.1,III