Scandium(III) perchlorate 50% (w/w) i vandigopløsning, Reagent Grade
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
40579.NAEA 1270 DKK
40579.NA
Scandium(III) perchlorate 50% (w/w) i vandigopløsning, Reagent Grade
Scandium(III) perchlorate
Formel: Cl₃O₁₂Sc
Molekylvægt: 451,42 g/mol (343,30 anhy)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00243289
CAS-nummer: 14066-05-8
EINECS: 237-914-6
ADR: 5.1,II