4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H52660.MDEA 865 DKK
H52660.MD H52660.03
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₈BF₃O₃
Molekylvægt: 219,95 g/mol
Smeltepunkt: 198…202 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07363790
CAS-nummer: 149507-36-8