4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H52524.03EA 5670 DKK
H52524.03 H52524.MD
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₀BF₃O₃
Molekylvægt: 233,98 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07363789
CAS-nummer: 871329-83-8