3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H52847.MDEA 1050 DKK
H52847.MD
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₈BF₃O₃
Molekylvægt: 219,95 g/mol
Smeltepunkt: 159…162 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08056362
CAS-nummer: 871332-97-7