3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H52989.03EA 3230 DKK
H52989.03 H52989.MD
3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₀BF₃O₃
Molekylvægt: 233,98
Smeltepunkt: 173…176 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08056361
CAS-nummer: 871332-96-6