3-Chloro-2-methylphenylboronic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H30893.03EA 4120 DKK
H30893.03 H30893.MD
3-Chloro-2-methylphenylboronic acid ≥97%
3-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BClO₂
Molekylvægt: 170,40 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115641
CAS-nummer: 313545-20-9
EINECS: 000-000-0