4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L19205.03EA 895 DKK
L19205.03 L19205.06 L19205.MD
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide ≥97%
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide
Formel: C₈H₆BrF₃S
Molekylvægt: 271,10 g/mol
Kogepunkt: 115…118 °C (13 mmHg)
Smeltepunkt: 53…56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00129189
CAS-nummer: 21101-63-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,II