2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H26410.06EA 8100 DKK
H26410.06 H26410.03
2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide ≥97%
2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide
Formel: C₈H₆BrF₃S
Molekylvægt: 271,10
Kogepunkt: 71 °C (1 mmHg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236345
CAS-nummer: 238403-52-6
ADR: 8,III