3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H51713.03EA 2810 DKK
H51713.03 H51713.MD
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₅BBrF₃O₂
Smeltepunkt: 50…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12405333
CAS-nummer: 479411-92-2