4-tert-Butyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H52883.03EA 4840 DKK
H52883.03 H52883.MD
4-tert-Butyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
4-tert-Butyl-3-nitrophenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₄BNO₄
Smeltepunkt: 52…54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07363743
CAS-nummer: 871329-54-3