Ethyl-3-hydroxyhexanoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAE0788-100GEA 952 DKK
TCIAE0788-100G TCIAE0788-25G
Ethyl-3-hydroxyhexanoate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-3-hydroxyhexanoate
Formel: C₈H₁₆O₃
Molekylvægt: 160,21 g/mol
Kogepunkt: 92°C
Flammepunkt: 94°C
MDL Number: MFCD00036604
CAS-nummer: 2305-25-1
EINECS: 218-973-7
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/89/28968189.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %