Acetochlor, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
33379-100MGEA 723 DKK
33379-100MG
Acetochlor, Supelco®
Acetochlor
Formel: C₁₄H₂₀ClNO₂
MDL Number: MFCD00143534
CAS-nummer: 34256-82-1
EINECS: 251-899-3