Acetochlor
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC10018000EA 912 DKK
EHERC10018000
Acetochlor
Acetochlor
Formel: C₁₄H₂₀ClNO₂
MDL Number: MFCD00143534
CAS-nummer: 34256-82-1
EINECS: 251-899-3