Zinc nitride
Leverandør: Uptima
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
UPTIIN9305EA 0 DKK
UPTIIN9305
Zinc nitride
Zinc nitride
Formel: N₂Zn₃
MDL Number: MFCD00061327
CAS-nummer: 1313-49-1
EINECS: 215-207-3