2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H58630.04EA 3780 DKK
H58630.04
2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole
Formel: C₈H₇N₃S
Molekylvægt: 177,22 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00218013
CAS-nummer: 30235-27-9