2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H58554.09EA 16190 DKK
H58554.09 H58554.04
2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazole
Formel: C₈H₇N₃S
Molekylvægt: 177,22
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00460417
CAS-nummer: 30235-26-8