2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H58657.06EA 3530 DKK
H58657.06 H58657.14
2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole 97%
2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole
Formel: C₁₀H₉BrN₂S
Molekylvægt: 269,16
Smeltepunkt: 151…153 °C
MDL Number: MFCD00170268
CAS-nummer: 65705-44-4