Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Kameraer
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/88/18944988.jpg
VWR har et bredt udvalg af kameraer til anvendelse i en række laboratorieapplikationer. VWR har både digitale og analoge kameraer, som kan kobles til digitale mikroskoper, benyttes til termisk infrarød billedbehandling og anvendelse i projektorer. Disse kameraer har linser med høj opløsning og enkle at anvende til både stillbilleder og videoformater. Nogle modeller bruges som tilbehør til brug sammen med kraftige mikroskoper til, at levere forbedret ydelsesevne ned til mindste detalje.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"33"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   The VisiCam plus cameras offer high resolution high speed live imaging and fit any microscope in educational, industrial or clinical use.
Varenummer: (630-2629)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Wi-Fi CS-mount camera, VWR® VisiCam®, Opløsning: 5,0 MP (PC) ; 2,0 MP (WiFi), CMOS, Exposure time: Automatic, Sensor: Micron C-MOS, 80 g
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (611-2257)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This eyepiece camera provides a live preview that delivers images to a computer.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (630-1120)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Dette kamera er velegnet til inspektion af objekter i laboratorier, hvor der undervises eller udføres rutineopgaver. Den kan sluttes direkte til en t...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (630-2678)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This tablet features an integrated camera for any trinocular microscope with C-mount adapter. The imaging software allows live display, image capture,...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   TC20 Plus is a wireless tablet camera system that can be attached, not only on every trinocular microscope, but also on binoculars and monoculars, tha...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (630-2968)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   High-speed microscope camera for premium performance.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (630-2957)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   VisiCam B5 is a C-mount and eyepiece microscope camera.
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 33
  1  2  3  4  5  Næste
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING