Ethanol 50% (v/v)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
VWRS5988.9025
Ethanol 50% (v/v)
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
Molekylvægt: 46,07 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003568
CAS-nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN nummer: 1170
ADR: 3,III