Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Belægnings tester
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/48/18945048.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"52"
Sorter efter:
Leverandør:  TQC
Beskrivelse:   Handy, fast and robust coating thickness gauges used in the automobile industries for precise measurements of lacquer and corrosion protection.
Leverandør:  TQC
Beskrivelse:   This coating thickness gauge is a fully electronic apparatus, that uses magnetic and eddy current principles, to measure coating thickness on both fer...
Leverandør:  TQC
Beskrivelse:   These pencil hardness testers have been designed to test the scratch hardness of coatings.
Varenummer: (SIMESP3200)
Leverandør:  TQC
Beskrivelse:   Dust test kit allows assessment of the quantity and size of dust particles on surfaces prepared for painting.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (SIMESP3500)
Leverandør:  TQC
Beskrivelse:   This pH indicator spray can determine whether the surface of concrete is alkaline or acid and can be used in painting or repairing concrete.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (SIMEVF8700)
Leverandør:  TQC
Beskrivelse:   Accelerated corrosion test on panels and construction parts.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  TQC
Beskrivelse:   The PosiTector UTG can measure the wall thickness of materials (plastic, stell) using ultrasonic technology. These durable and weatherproof models are...
Leverandør:  TQC
Beskrivelse:   These gloss meters are designed for the measurement of gloss levels on flat surfaces.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 52
  1  2  3  4  5  6  7  Næste