4-(1-Hydroxypropyl)benzotrifluoride ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H32936.09EA 2110 DKK
H32936.09 H32936.03
4-(1-Hydroxypropyl)benzotrifluoride ≥98%
4-(1-Hydroxypropyl)benzotrifluoride
Formel: C₁₀H₁₁F₃O
Molekylvægt: 204,19
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07773046
CAS-nummer: 67081-98-5