2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6 ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAH0990-200MGEA 780 DKK
TCIAH0990-200MG TCIAH0990-1G
2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6 ≥93.0% (by GC)
2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6
Formel: C₁₃H₂₆O₇
Molekylvægt: 294,35
Kogepunkt: 208°C
MDL Number: MFCD00188046
CAS-nummer: 70069-04-4
EINECS: 274-299-3
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/10/15/28971015.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 93.0 %