6,6'-Di-tert-butyl-4,4'-thiodi-o-cresol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAT1672-25GEA 386 DKK
TCIAT1672-25G
6,6'-Di-tert-butyl-4,4'-thiodi-o-cresol ≥98.0% (by GC)
6,6'-Di-tert-butyl-4,4'-thiodi-o-cresol
Formel: C₂₂H₃₀O₂S
MDL Number: MFCD00008823
CAS-nummer: 96-66-2
EINECS: 202-522-6
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/56/60/28995660.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C