2-Bromo-1,3,2-benzodioxaborole (β-bromocatecholborane) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAB2132-25GEA 2370 DKK
TCIAB2132-25G TCIAB2132-5G
2-Bromo-1,3,2-benzodioxaborole (β-bromocatecholborane) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2-Bromo-1,3,2-benzodioxaborole (β-bromocatecholborane)
Formel: C₆H₄BBrO₂
Kogepunkt: 76°C
Smeltepunkt: 52°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013341
CAS-nummer: 51901-85-0
UN nummer: 2925
ADR: 4.1,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/04/28933904.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Amber to Dark purple powder to lump
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %