2,4-Dichloro-3-formylpyridine ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H34053.03EA 1920 DKK
H34053.03
2,4-Dichloro-3-formylpyridine ≥97%
2,4-Dichloro-3-formylpyridine
Formel: C₆H₃Cl₂NO
Molekylvægt: 176,00 g/mol
Smeltepunkt: 72…75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07437909
CAS-nummer: 134031-24-6