Acetoxyacetyl chloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO370070250EA 936 DKK
ACRO370070250 ACRO370070050
Acetoxyacetyl chloride 97%
Acetoxyacetyl chloride
Formel: C₄H₅ClO₃
Molekylvægt: 136,53
Kogepunkt: 64…68 °C (25 mmHg)
Flammepunkt: 71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011535
CAS-nummer: 13831-31-7
EINECS: 237-542-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4255 to 1.4275 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %