1,3-Benzoxazol-6-amine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H34485.MDEA 941 DKK
H34485.MD H34485.03 H34485.06
1,3-Benzoxazol-6-amine 95%
1,3-Benzoxazol-6-amine
Formel: C₇H₆N₂O
Molekylvægt: 134,10
Smeltepunkt: 95…97 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03791187
CAS-nummer: 177492-52-3